4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
D3852-25G D3852-5G
TCIAD3852-25GEA 381 EUR InStock
TCIAD3852-25G TCIAD3852-5G
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one ≥96.0% (par GC)
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Densité: 0,93 to 0.935 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009695
Numéro CAS: 1073-13-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8e201ac97ce1f363999a410aaf5efccdba177d4&vid=e8e201ac97ce1f363999a410aaf5efccdba177d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité