2,2,4,4,6,6-Hexaméthylcyclotrisilazane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0909-25ML H0909-5ML
TCIAH0909-25MLEA 73.7 EUR InStock
TCIAH0909-25ML TCIAH0909-5ML
2,2,4,4,6,6-Hexaméthylcyclotrisilazane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,4,4,6,6-Hexaméthylcyclotrisilazane
Formule: C₆H₂₁N₃Si₃
Point d'ébullition: 188°C
Densité: 0,9196 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61°C
Numéro MDL: MFCD00039698
Numéro CAS: 1009-93-4
EINECS: 213-773-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=314c55f5600f2932ec3d4d47387fc68698ebe3d6&vid=314c55f5600f2932ec3d4d47387fc68698ebe3d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité