Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,4,4,6,6,8,8-Octaméthylcyclotétrasilazane ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAO0153-10GEA 114 EUR InStock
TCIAO0153-10G
2,2,4,4,6,6,8,8-Octaméthylcyclotétrasilazane ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
2,2,4,4,6,6,8,8-Octaméthylcyclotétrasilazane


Formule: C₈H₂₈N₄Si₄
MW: 292,68 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 97 °C
Numéro MDL: MFCD00046123
Numéro CAS: 1020-84-4
ONU: 2923
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/46/28990446.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité