Décaméthylcyclopentasiloxan ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, Dow Corning 245® fluid, Volasil 245, Silicone fluid DC 245
D1890-25ML D1890-500ML D1890-100ML
TCIAD1890-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1890-25ML TCIAD1890-500ML TCIAD1890-100ML
Décaméthylcyclopentasiloxan ≥99.0% (par GC)
Décaméthylcyclopentasiloxan
Formule: C₁₀H₃₀O₅Si₅
MW: 370,77 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: -38°C
Densité: 0,958 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046966
Numéro CAS: 541-02-6
EINECS: 208-764-9
Merck Index: 14,02848
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c6d4904279e4ff43e32275c47fb88abd64980aa&vid=2c6d4904279e4ff43e32275c47fb88abd64980aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité