Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaméthylcyclotrisiloxane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0725-25G H0725-500G H0725-100G
TCIAH0725-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAH0725-25G TCIAH0725-500G TCIAH0725-100G
Hexaméthylcyclotrisiloxane ≥98.0% (par GC)
Hexaméthylcyclotrisiloxane


Formule: C₆H₁₈O₃Si₃
MW: 222,46 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Point de fusion: 64.5 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00005943
Numéro CAS: 541-05-9
EINECS: 208-765-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6868511e157cc5cd3d8ab1e603df4e5da063eccd&vid=6868511e157cc5cd3d8ab1e603df4e5da063eccd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité