Octaméthylcyclotétrasiloxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Volasil 244, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Silicone fluid DC 244, Dow Corning 244® fluid
O0142-25ML O0142-500ML O0142-100ML
TCIAO0142-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0142-25ML TCIAO0142-500ML TCIAO0142-100ML
Octaméthylcyclotétrasiloxane ≥98.0% (par GC)
Octaméthylcyclotétrasiloxane
Formule: [-Si(CH₃)₂O-]₄
MW: 296,62 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00003269
Numéro CAS: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06747
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5206ea92354a8c08e2c241af4c523d34cac4f08e&vid=5206ea92354a8c08e2c241af4c523d34cac4f08e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité