Octaphénylcyclotétrasiloxane ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,4,4,6,6,8,8-Octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
O0231-25G O0231-5G
TCIAO0231-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAO0231-25G TCIAO0231-5G
Octaphénylcyclotétrasiloxane ≥98.0% (par HPLC)
Octaphénylcyclotétrasiloxane
Formule: C₄₈H₄₀O₄Si₄
MW: 793,19 g/mol
Point d'ébullition: 330 - 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…200 °C
Densité: 1,089 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003268
Numéro CAS: 546-56-5
EINECS: 208-904-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=600e78e7b4bcacf875feb19e7566a61b27ccdeb6&vid=600e78e7b4bcacf875feb19e7566a61b27ccdeb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 198.0 to 205.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité