1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DABCO
D0134-25G D0134-500G D0134-100G
TCIAD0134-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0134-25G TCIAD0134-500G TCIAD0134-100G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Formule: C₆H₁₂N₂
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006689
Numéro CAS: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6771b9ee599458ac344309118d3d12717ba56ea5&vid=6771b9ee599458ac344309118d3d12717ba56ea5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité