2,7-Dibromo-9-fluorènone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one
D3557-25G D3557-5G
TCIAD3557-25GEA 103 EUR InStock
TCIAD3557-25G TCIAD3557-5G
2,7-Dibromo-9-fluorènone ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromo-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₆Br₂O
MW: 338 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010790
Numéro CAS: 14348-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cca7d21308ee3dc37c4b5281c1b7465fa8d4d33&vid=4cca7d21308ee3dc37c4b5281c1b7465fa8d4d33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité