2-Bromo-9-fluorènone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
B3109-25G B3109-5G
TCIAB3109-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB3109-25G TCIAB3109-5G
2-Bromo-9-fluorènone ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₇BrO
MW: 259,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010789
Numéro CAS: 3096-56-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecf6ab538c4b6899946e9a4791388d5155a11&vid=e5aecf6ab538c4b6899946e9a4791388d5155a11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité