2-Amino-9-fluorènone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-9H-fluoren-9-one
A1040-1G A1040-5G
TCIAA1040-1GEA 44 EUR InStock
TCIAA1040-1G TCIAA1040-5G
2-Amino-9-fluorènone ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-9-fluorenone
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163 °C
Numéro MDL: MFCD00001157
Numéro CAS: 3096-57-9
EINECS: 221-445-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39352b28259ca900b5edefae93ff31ec41864e44&vid=39352b28259ca900b5edefae93ff31ec41864e44&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité