2-Hydroxy-9-fluorènone ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0329-1GEA 140 EUR InStock
TCIAH0329-1G
2-Hydroxy-9-fluorènone ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Hydroxy-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
Point de fusion: 213,5…214.5 °C
Numéro MDL: MFCD00001155
Numéro CAS: 6949-73-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/70/28970370.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité