Acide xanthène-9-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9H-Xanthene-9-carboxylic acid
X0031-25G X0031-5G
TCIAX0031-25GEA 125 EUR InStock
TCIAX0031-25G TCIAX0031-5G
Acide xanthène-9-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide xanthène-9-carboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005059
Numéro CAS: 82-07-5
EINECS: 201-394-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b0cf347ebc613c05104a56d8c73b37155e0bf3b&vid=5b0cf347ebc613c05104a56d8c73b37155e0bf3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 217.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité