L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fluorescéine
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
F0095-25G F0095-500G F0095-100G
TCIAF0095-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAF0095-25G TCIAF0095-500G TCIAF0095-100G
Fluorescéine
Fluorescéine
Formule: C₂₀H₁₂O₅
MW: 332.31 g/mol
Point de fusion: 315°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005050
Numéro CAS: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Merck Index: 14,04159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d41a8dea7e421df48c4e1f1e72c540916fc169d4&vid=d41a8dea7e421df48c4e1f1e72c540916fc169d4&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=a29b350acb5fd71b32a30baa408af54494e42d59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Solubility in hot EtOH (95vol%) almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 2.0 %
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité