Triéthylsilylacetylene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2387-1G T2387-5G
TCIAT2387-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT2387-1G TCIAT2387-5G
Triéthylsilylacetylene ≥96.0% (par GC)
Triéthylsilylacetylene
Formule: C₈H₁₆Si
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 17°C
Numéro MDL: MFCD00075373
Numéro CAS: 1777-03-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146f3a8d2bfdaecc3b586722af8d9b817f3e6b25&vid=146f3a8d2bfdaecc3b586722af8d9b817f3e6b25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité