Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénylétain trichlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Trichlorure de phénylétainEtain phényle trichlorureTrichlorophénylstannane

TCIAP1282-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP1282-5G
Phénylétain trichlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phénylétain trichlorure


Formule: C₆H₅Cl₃Sn
MW: 302,17 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00000513
Numéro CAS: 1124-19-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/12/28991912.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité