Phosphite de triphényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0510-25G T0510-500G
TCIAT0510-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0510-25G TCIAT0510-500G
Phosphite de triphényle ≥97.0% (par GC)
Phosphite de triphényle
Formule: C₁₈H₁₅O₃P
Point d'ébullition: 360°C
Point de fusion: 22…25 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 206°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003032
Numéro CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e542cd734cf793f64c49397758c281520d7b5321&vid=e542cd734cf793f64c49397758c281520d7b5321&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité