Oxyde de trioctylphosphine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0504-100G T0504-25G
TCIAT0504-100GEA 83.6 EUR InStock
TCIAT0504-100G TCIAT0504-25G
Oxyde de trioctylphosphine ≥95.0% (par GC)
Oxyde de trioctylphosphine
Formule: C₂₄H₅₁OP
Point d'ébullition: 238°C
Point de fusion: 50…52 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002083
Numéro CAS: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=089530d958c26727aace3c671c17ffe394396827&vid=089530d958c26727aace3c671c17ffe394396827&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité