Trioctylphosphine ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0503-25ML T0503-500ML T0503-100ML
TCIAT0503-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAT0503-25ML TCIAT0503-500ML TCIAT0503-100ML
Trioctylphosphine ≥85.0% (par GC)
Trioctylphosphine
Formule: C₂₄H₅₁P
Point d'ébullition: 234°C
Point de fusion: 48 °C
Densité: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 147°C
Numéro MDL: MFCD00015298
Numéro CAS: 4731-53-7
EINECS: 225-234-2
ONU: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=694fafe0c96926a0eb4940cb209d6ac7e10e440f&vid=694fafe0c96926a0eb4940cb209d6ac7e10e440f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité