Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetrylammonium tetrafluoroborate
T0983-25G T0983-5G
TCIAT0983-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAT0983-25G TCIAT0983-5G
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217,06 g/mol
Point de fusion: 365…368 °C
Numéro MDL: MFCD00011827
Numéro CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59e6d16dca315c620a6a158a252a38b7e4180a90&vid=59e6d16dca315c620a6a158a252a38b7e4180a90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité