Chlorméquat-chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0172-25G C0172-500G
TCIAC0172-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC0172-25G TCIAC0172-500G
Chlorméquat-chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorméquat-chlorure
Formule: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011869
Numéro CAS: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02104
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66a0c4957f0970afdeab8edbc7f4ec7ec7c69d1a&vid=66a0c4957f0970afdeab8edbc7f4ec7ec7c69d1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité