Carbachol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0596-10G C0596-25G
TCIAC0596-10GEA 116 EUR InStock
TCIAC0596-10G TCIAC0596-25G
Carbachol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Carbachol
Formule: H₂NC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 207 °C
Densité: 1,389 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012011
Numéro CAS: 51-83-2
EINECS: 200-127-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01779
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b48f7ad37c4a420e3a7301ee63838ad31c8fcaec&vid=b48f7ad37c4a420e3a7301ee63838ad31c8fcaec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité