Iodure de tétraméthylammonium
Fournisseur: TCI
Attention
T0139-100G T0139-25G T0139-500G
TCIAT0139-100GEA 81.4 EUR InStock
TCIAT0139-100G TCIAT0139-25G TCIAT0139-500G
Iodure de tétraméthylammonium
Iodure de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₂IN
MW: 201,05 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011629
Numéro CAS: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6433c74b5173d5c63e3b36be80568b85a5d0459b&vid=6433c74b5173d5c63e3b36be80568b85a5d0459b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Drying loss max. 1.0 %
pH 4.0 to 7.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité