Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Iodure de (propylcarbonylthioéthyl)triméthylammonium

TCIAB0775-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB0775-5G
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium


Formule: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 317,23 g/mol
Point de fusion: 172 °C
Numéro MDL: MFCD00011845
Numéro CAS: 1866-16-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/98/28932698.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 171.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité