Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de benzoylcholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB0108-25GEA 134 EUR InStock
TCIAB0108-25G
Iodure de benzoylcholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de benzoylcholine


Formule: C₆H₅C(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 335,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038726
Numéro CAS: 17518-43-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/67/28932267.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité