Tris(4-méthylphényl)phosphine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0862-25G T0862-5G
TCIAT0862-25GEA 124 EUR InStock
TCIAT0862-25G TCIAT0862-5G
Tris(4-méthylphényl)phosphine ≥96.0% (par GC)
Tris(4-méthylphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008542
Numéro CAS: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f7f7cc60dad25dfe34104ade91e6a12a54e71fd&vid=9f7f7cc60dad25dfe34104ade91e6a12a54e71fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité