Acide 2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: β-Naphthoic acid
N0025-25G N0025-5G N0025-100G
TCIAN0025-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAN0025-25G TCIAN0025-5G TCIAN0025-100G
Acide 2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…183 °C
Densité: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004101
Numéro CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 14,06382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=877b9e057d22e1ce9a92282c138a0aa9c3762a4d&vid=877b9e057d22e1ce9a92282c138a0aa9c3762a4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité