5-Bromoacénaphthène ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1283-25GEA 44 EUR InStock
TCIAB1283-25G TCIAB1283-5G
5-Bromoacénaphthène ≥93.0% (par GC)
5-Bromoacénaphthène
Formule: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Point d'ébullition: 335°C
Point de fusion: 54 °C
Numéro MDL: MFCD00003809
Numéro CAS: 2051-98-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/28933115.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité