Acénaphtenequinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acenaphthylene-1,2-dione
A0004-25G A0004-100G
TCIAA0004-25GEA 165 EUR InStock
TCIAA0004-25G TCIAA0004-100G
Acénaphtenequinone ≥98.0% (par GC)
Acénaphtenequinone
Formule: C₁₂H₆O₂
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 252…255 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003805
Numéro CAS: 82-86-0
EINECS: 201-441-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4126752b2ef1cd921b4c2dec841582c4ef04a40&vid=b4126752b2ef1cd921b4c2dec841582c4ef04a40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité