Acénaphtène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0003-25G A0003-500G A0003-100G
TCIAA0003-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA0003-25G TCIAA0003-500G TCIAA0003-100G
Acénaphtène ≥99.0% (par GC)
Acenaphthene
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (open cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003807
Numéro CAS: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c26dc279c8f05c7145431db6e81bd1d215140907&vid=c26dc279c8f05c7145431db6e81bd1d215140907&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité