Palladium (II) chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P1489-1G P1489-5G
TCIAP1489-1GEA 333 EUR InStock
TCIAP1489-1G TCIAP1489-5G
Palladium (II) chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Palladium (II) chlorure
Formule: PdCl₂
Point de fusion: 678 °C
Densité: 4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06990
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb455168f0c9940085f225e032b59f2cc5edf03&vid=2bb455168f0c9940085f225e032b59f2cc5edf03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité