Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Platine (II) chlorure ≥95.0% (P)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAP1920-1GEA 175 EUR InStock
TCIAP1920-1G
Platine (II) chlorure ≥95.0% (P)
Platine (II) chlorure


Formule: Cl₂Pt
MW: 265,99 g/mol
Point de fusion: 581 °C
Numéro MDL: MFCD00011181
Numéro CAS: 10025-65-7
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité