Chlorure de ruthenium (III)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ruthenium trichloride
R0074-1G R0074-5G
TCIAR0074-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAR0074-1G TCIAR0074-5G
Chlorure de ruthenium (III)
Chlorure de ruthenium (III)
Formule: Cl₃Ru
MW: 207,43 g/mol
Point de fusion: 500 °C
Densité: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011208
Numéro CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&vid=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Content (Ruthenium) min. 40.0 %
Drying loss 1.0 to 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité