Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Platine (IV) oxyde ≥85.0% (P)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Dioxyde de platineCatalyseur type Adams

TCIAP1720-200MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAP1720-200MG
Platine (IV) oxyde ≥85.0% (P)
Platine (IV) oxyde


Formule: O₂Pt
MW: 227,08 g/mol
Point de fusion: 450 °C
Numéro MDL: MFCD00011184
Numéro CAS: 1314-15-4
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,07527
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/46/28993046.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Content (Platinum) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité