Anhydride succinique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dihydrofuran-2,5-dione
S0107-25G S0107-500G
TCIAS0107-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0107-25G TCIAS0107-500G
Anhydride succinique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride succinique
Formule: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: 120 °C
Densité: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 157 °C
Numéro MDL: MFCD00005525
Numéro CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08870
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e57e8ffde94c95b2c601da550c362d9782e7c1&vid=39e57e8ffde94c95b2c601da550c362d9782e7c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white pellet
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité