Pérylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0078-25G P0078-5G
TCIAP0078-25GEA 319 EUR InStock
TCIAP0078-25G TCIAP0078-5G
Pérylène ≥98.0% (par GC)
Pérylène
Formule: C₂₀H₁₂
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 273…278 °C
Densité: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004142
Numéro CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 14,07184
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité