Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-bromonicotinique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB1818-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB1818-25G
Acide 5-bromonicotinique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-bromonicotinique


Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point de fusion: 184…185 °C
Numéro MDL: MFCD00009783
Numéro CAS: 20826-04-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/90/28933590.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité