Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloronicotinamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC1725-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAC1725-5G
6-Chloronicotinamide ≥98.0% (sur base azote total)
6-Chloronicotinamide


Formule: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006242
Numéro CAS: 6271-78-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/25/28938925.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité