Acide 2,6-dichloronicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
D3412-25G D3412-5G
TCIAD3412-25GEA 204 EUR InStock
TCIAD3412-25G TCIAD3412-5G
Acide 2,6-dichloronicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,6-dichloronicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075583
Numéro CAS: 38496-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc1e3b879bb97c44e966ab7ef89c495cda3511fe&vid=dc1e3b879bb97c44e966ab7ef89c495cda3511fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité