Acide 2-chloroisonicotinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
C1368-25G C1368-5G
TCIAC1368-25GEA 135 EUR InStock
TCIAC1368-25G TCIAC1368-5G
Acide 2-chloroisonicotinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-chloroisonicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191402
Numéro CAS: 6313-54-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d45e5de746ec19086fde17538f9f26ff9048ba42&vid=d45e5de746ec19086fde17538f9f26ff9048ba42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité