Acide 6-chloronicotinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1116-25G C1116-250G C1116-100G
TCIAC1116-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC1116-25G TCIAC1116-250G TCIAC1116-100G
Acide 6-chloronicotinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 6-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006241
Numéro CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c362a62664f042a2af724498af595a35f97d007a&vid=c362a62664f042a2af724498af595a35f97d007a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité