Isoniazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0138-25G I0138-500G I0138-100G
TCIAI0138-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0138-25G TCIAI0138-500G TCIAI0138-100G
Isoniazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isoniazide
Formule: C₆H₇N₃O
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006426
Numéro CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 14,05186
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1946f0c3a3d86d9b196f289e965ec92a006cfcb9&vid=1946f0c3a3d86d9b196f289e965ec92a006cfcb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Melting point 170.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité