Nicotinate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Picolinic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
N0085-25ML N0085-500ML N0085-100ML
TCIAN0085-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAN0085-25ML TCIAN0085-500ML TCIAN0085-100ML
Nicotinate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Nicotinate d'éthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 224°C
Densité: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006389
Numéro CAS: 614-18-6
EINECS: 210-370-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=495389719aa3967611668629a4d272accae4552f&vid=495389719aa3967611668629a4d272accae4552f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité