Nicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
N0086-25G N0086-500G
TCIAN0086-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAN0086-25G TCIAN0086-500G
Nicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Nicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Densité: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006388
Numéro CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 14,06100
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6732db3d96a115a11247f72680bb50794cd607a7&vid=6732db3d96a115a11247f72680bb50794cd607a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité