Isonicotinate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Picolinic acid ethyl ester, 4-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Pyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-pyridinecarboxylate, Isonicotinic acid ethyl ester
I0137-25ML I0137-500ML
TCIAI0137-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAI0137-25ML TCIAI0137-500ML
Isonicotinate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isonicotinate d'éthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00006428
Numéro CAS: 1570-45-2
EINECS: 216-379-2
Merck Index: 13,05206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6cc71284275941fb65858c2acfa1e25e4863a10&vid=f6cc71284275941fb65858c2acfa1e25e4863a10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité