Acide 2-aminonicotinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0994-25G A0994-5G
TCIAA0994-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAA0994-25G TCIAA0994-5G
Acide 2-aminonicotinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-aminonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 297 °C
Densité: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006318
Numéro CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ef0ba537795ec160a717d809d9d716887ebb7a8&vid=1ef0ba537795ec160a717d809d9d716887ebb7a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité