Acide 6-hydroxynicotinique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
H0633-25G H0633-250G
TCIAH0633-25GEA 354 EUR InStock
TCIAH0633-25G TCIAH0633-250G
Acide 6-hydroxynicotinique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-hydroxynicotinique
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 304…306 °C
Numéro MDL: MFCD00006277
Numéro CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1c955dfa3fb7b4e8105190aec1fe7d402ec4b1&vid=5a1c955dfa3fb7b4e8105190aec1fe7d402ec4b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité