2-Acétylpyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
A0894-25G A0894-5G
TCIAA0894-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAA0894-25G TCIAA0894-5G
2-Acétylpyrrole ≥98.0% (par GC)
2-Acetyl-1H-pyrrole
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: 63…65 °C
Numéro MDL: MFCD00005220
Numéro CAS: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8e45af97d63d1cf2199f83d7a459b27e2d0d974&vid=c8e45af97d63d1cf2199f83d7a459b27e2d0d974&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité