1-Méthylpyrrole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
M0414-25ML M0414-500ML
TCIAM0414-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAM0414-25ML TCIAM0414-500ML
1-Méthylpyrrole ≥99.0% (par GC)
1-Méthylpyrrole
Formule: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005345
Numéro CAS: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&vid=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité