2-Acétyl-1-méthylpyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Acétyl-1-méthyl-1H-pyrrole
TCIAA1014-25MLEA 86.9 EUR InStock
TCIAA1014-25ML TCIAA1014-5ML
2-Acétyl-1-méthylpyrrole ≥98.0% (par GC)
2-Acétyl-1-méthylpyrrole
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 202°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00003089
Numéro CAS: 932-16-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/63/28928763.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité